Learn More
EB2 (MAPRE2) Monoclonal Antibody (OTI1B10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA502860S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17557941
  • POA / 30µL
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
View alternative products »
Description
Description
EB2 (MAPRE2) Monoclonal antibody specifically detects EB2 (MAPRE2) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Specifications
Specifications
EB2 (MAPRE2)
Monoclonal
0.37 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q15555
Mouse
Affinity chromatography
RUO
10982
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2a
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
OTI1B10
Unconjugated
MAPRE2
AI314113; APC-binding protein EB1; APC-binding protein EB2; C820009F03Rik; CSCSC2; D18Abb1e; EB1; EB2; End-binding protein 2; Mapre2; microtubule associated protein RP/EB family member 2; microtubule-associated protein RP/EB family member 2; microtubule-associated protein, RP/EB family, member 2; RP1; T-cell activation protein, EB1 family; T-cell activation protein, EB1 family, member 2
Full length human recombinant protein of human MAPRE2 produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Certificates
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.