missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EBNA1 Antibody (E1-2.5), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB500-312FR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
EBNA1 Monoclonal specifically detects EBNA1 in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
| EBNA1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| BKRF1, Epstein-Barr nuclear antigen 1, HHV4gp098, nuclear antigen EBNA1 | |
| Synthetic peptide corresponding to the repetitive Gly-Ala region of EBNA-1. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Virus | |
| Purified |
| ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| E1-2.5 | |
| ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| The antibody E1-2.5 recognizes repetitive Gly-Ala region of the Epstein-Barr virus (EBV) nuclear antigen 1 (EBNA-1). EBNA-1 is the only viral protein consistently expressed in all malignancies associated with EBV. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu