Få mere at vide
EBOV GP Antibody (06), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-06458F
Produktkode 18610748
  • € 565.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
EBOV GP Monoclonal antibody specifically detects EBOV GP in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
EBOV GP
Monoclonal
FITC
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
3160774
Store at 4°C in the dark.
IgG
ELISA
06
ELISA
second secreted glycoprotein, small secreted glycoprotein, Spike glycoprotein
This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Ebola virus EBOV (subtype Zaire, strain Mayinga 1976) Glycoprotein/ GP (AAC54887.1; Met1-Gln650).
0.1 mL
Primary
Virus
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.