Learn More
IBA Lifesciences™ EBV LMP2 Peptide FLYALALLL (HLA-A*0201)
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Packungsgröße:
1mg
Beschreibung
EBV LMP2 peptide FLYALALLL (HLA-A*0201) is a single peptide for stimulation of T cells. The peptide from human Epstein-Barr virus (EBV) latent membrane protein 2 (LMP2) is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0201 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
- Peptides have been purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient
- Endotoxin-free
Spezifikation
Spezifikation
| Purity | >85% |
| Endotoxin Level | Endotoxin-free |
| For Use With (Application) | T Cell Stimulation |
| Lyophilized | Yes |
| Quantity | 1 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur