Learn More
Invitrogen™ ECHDC1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA543232
Product Code. 15545952
  • € 520.00 / 100µL
Description
Peptide sequence: GVMMLQLLEK VIELENWTEG KGLIVRGAKN TFSSGSDLNA VKSLGTPEDG Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 92%; Rabbit: 93%; Rat: 100%.
ECHDC1 belongs to the enoyl-CoA hydratase/isomerase family. The exact function of ECHDC1 remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ECHDC1
Polyclonal
Unconjugated
ECHDC1
1700028A24Rik; AI314462; AI930038; D10Ertd667e; dJ351K20.2; ECHDC1; enoyl CoA hydratase domain containing 1; enoyl Coenzyme A hydratase domain containing 1; enoyl Coenzyme A hydratase domain containing 1 isoform 2; enoyl-CoA hydratase domain-containing 1-like protein; enoyl-CoA hydratase domain-containing protein 1; enoyl-CoA hydratase domain-containing protein-like protein; epididymis secretory protein Li 76; ethylmalonyl-CoA decarboxylase; ethylmalonyl-CoA decarboxylase 1; HEL-S-76; Methylmalonyl-CoA decarboxylase; MMCD
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
55862
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9NTX5
ECHDC1
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ECHDC1.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.