Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 200 μL Extended Pipette Tips with UltraFine™ Points
GREENER_CHOICE
Product Code. 16673842
Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Format:
Bagged
Rack
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 576
Artikelnummer. 16673842
Brand: Labcon 10128000009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • Pipette Tip
  • Eclipse™ FlexTop™ Extra long
  • Fits Most Popular 200 μL Pipettors
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Autoclavable
  • Made in USA
Tekniske data
Volume (Metric) 200 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Clear
Autoclavable Autoclavable
Length (English) 3.29 in.
Length (Metric) 83.8 mm
Certifications/Compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Clean Claims ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
For Use With (Application) Liquid Handing
Format Bagged
Tip Style UltraFine, Flextop, Extended Length
Packaging 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs.
Quantity 1000 tips / bag
Disposable Single-use
For Use With (Equipment) Universal Fit
Graduated No
Product Line Eclipse
Material Polypropylene Resin
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.