Learn More
ECM-1/Secretory Component P85 Antibody (SC05), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-05762IR
Product Code. 18476839
  • € 655.00 / 0.10mL
Description
ECM-1/Secretory Component P85 Monoclonal antibody specifically detects ECM-1/Secretory Component P85 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ECM-1/Secretory Component P85
Monoclonal
DyLight 755
ECM1, extracellular matrix protein 1, Secretory Component Glycoprotein, Secretory component p85
Full length native protein (purified) corresponding to Human IgA ECM-1/Secretory Component P85. Affinity-purified secretory component from human colostrum. (Uniprot: Q16610 )
0.1 mL
Immunology
1893
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
SC05
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Rat
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.