Learn More
Velp Scientifica™ ECO6 Thermoreactor Articorodal Reducer
Merk:  Velp Scientifica™ A00001046
Overige gegevens : Gewicht : 0.17000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15359634
  • € 32.76 / 1 stuk
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
O.D.: 42mm
One hole for 22mm tubes
Video's