Learn More
Cole Parmer™ Economical Polypropylene Graduated Cylinder
Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
50 mL
100 mL
Unit Size:
Each
Description
- Meet ISO Standard 6706.
- Calibrated to contain for measuring final volumes.
- Molded graduations for durability.
- Polypropylene construction provides very good chemical resistance.
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 10 mL |
| Material | Polypropylene |
| Certifications/Compliance | ISO 6706 |
| Calibration | To Contain |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Shape | Round |
| Base Type | Hexagonal |
| Type | Graduated Cylinder |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur