missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ECT2 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-28729AF750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ECT2 Polyclonal antibody specifically detects ECT2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| ECT2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| ARHGEF31, epithelial cell transforming sequence 2 oncogene, Epithelial cell-transforming sequence 2 oncogene, FLJ10461, MGC138291, protein ECT2 | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 833 and 883 of human epithelial cell transforming sequence 2 using the numbering given in entry NP_060568.3 (GeneID 1894). | |
| 0.1 mL | |
| Phospho Specific | |
| 1894 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu