Learn More
EDF1 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-22327F
Product Code. 18407741
  • € 633.00 / 0.10mL
Description
EDF1 Polyclonal antibody specifically detects EDF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
EDF1
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
EDF-1Multiprotein-bridging factor 1, endothelial differentiation-related factor 1, MBF1, MGC9058, multiprotein bridging factor 1, multiprotein bridging factor-1
The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 98 to 148 of human Endothelial Differentiation-Related Factor 1 using the numbering given in entry NP_003783.1 (GeneID 8721).
0.1 mL
Endocrinology, Signal Transduction
8721
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
FITC
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.