missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EDF1 Monoclonal Antibody (OTI7B6), TrueMAB™, OriGene

Product Code. 17554214
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
17554214 30 μL 30µL
17534214 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17554214 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA810774S

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

EDF1 Monoclonal antibody specifically detects EDF1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Spezifikation

Antigen EDF1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI7B6
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene Aqp8
Gene Accession No. O94778
Gene Alias 0610008L11Rik; AA409425; calmodulin-associated peptide 19; calmodulin-associated peptide-19; CAP-19; CFAP280; Edf1; EDF-1; endothelial differentiation related factor 1; endothelial differentiation-related factor 1; Endothelial differentiation-related factor 1 homolog; hypothetical protein 1-9; hypothetical protein MGC73192; MBF1; MGC9058; multiprotein bridging factor 1; multiprotein-bridging factor 1; zgc:73192; zgc:86829
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human AQP8 produced in HEK293T.
Purification Method Affinity chromatography
Quantity 30 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 343
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.