missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EEA1 Antibody (6D4.1D4), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-36568MFV500
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
EEA1 Monoclonal antibody specifically detects EEA1 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow (Intracellular)
Specifica
| EEA1 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 6D4.1D4 | |
| Flow (Intracellular) | |
| early endosome antigen 1, early endosome antigen 1, 162kD, early endosome-associated protein, Endosome-associated protein p162, MSTP105, ZFYVE2, ZFYVE2MST105, Zinc finger FYVE domain-containing protein 2 | |
| Partial recombinant human EEA1 protein (between amino acids 50-300). [UniProt Q15075] | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Cytokine Research, Endosome Markers, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Membrane Trafficking and Chaperones | |
| 8411 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto