Learn More
Sino Biological™ EED Recombinant Human Protein, N-His.GST tag
Expressed from DNA sequence encoding human EED (Met 1-Arg 441) fused to N-terminal polyhistidine-tagged GST tag at N-terminus
Merk:  Sino Biological™ 11307H20B5
Overige gegevens : Gewicht : 0.01000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15248515
  • € 112.00 / 5 µg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-07-2020
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Formulation: 20mM Tris, 500mM NaCl, 2mM GSH, 10% Glycerol, pH 8.0
Specificatie
Specificatie
Insect
Assay Standard
8726
≥90% by SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
EED
GST Tag, His Tag
Other proteins
Lyophilized
78kd
5μg
Full Length, Recombinant
Embryonic Ectoderm Development
EED Recombinant Human Protein