Learn More
Invitrogen™ EEF1D Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5102619
Product Code. 16649084
  • € 493.00 / 100µL
Description
Antibody detects endogenous levels of total EEF1D.
This gene encodes a subunit of the elongation factor-1 complex, which is responsible for the enzymatic delivery of aminoacyl tRNAs to the ribosome. This subunit functions as guanine nucleotide exchange factor. It is reported that this subunit interacts with HIV-1 Tat, and thus it represses the translation of host-cell, but not HIV-1, mRNAs. Several alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
EEF1D
Polyclonal
Unconjugated
EEF1D
antigen NY-CO-4; EEF 1D; Eef1d; EF 1 delta; EF 1D; EF1D; EF-1D; EF-1-delta; Elongation factor 1-delta; eukaryotic translation elongation factor 1 delta; eukaryotic translation elongation factor 1 delta (guanine nucleotide exchange protein); FP1047; guanine nucleotide exchange protein; translation elongation factor 1-delta subunit
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
1936, 300033, 66656
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P29692, P57776, Q68FR9
EEF1D
A synthesized peptide derived from human EEF1D(Accession P29692), corresponding to amino acid residues P32-V82.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat, Monkey
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado