Läs mer
Läs mer
EEF1E1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-92227-0.02ml
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
EEF1E1 Polyclonal antibody specifically detects EEF1E1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| EEF1E1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:200-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| AIMP3Aminoacyl tRNA synthetase complex-interacting multifunctional protein 3, ARS-interacting multifunctional protein 3, Elongation factor p18, eukaryotic translation elongation factor 1 epsilon 1, eukaryotic translation elongation factor 1 epsilon-1, Multisynthase complex auxiliary component p18, P18, p18 component of aminoacyl-tRNA synthetase complex | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human EEF1E1 (NP_004271.1). MAAAAELSLLEKSLGLSKGNKYSAQGERQIPVLQTNNGPSLTGLTTIAAHLVKQANKEYLLGSTAEEKAIVQQWLEYRVTQVDGHSSKNDIHTLLKDLNS | |
| 0.02 mL | |
| Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 9521 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering