Description
EEN Polyclonal antibody specifically detects EEN in Human,Monkey,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | EEN |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | APC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CNSA1endophilin-2, EEN fusion partner of MLL, EENSH3 domain-containing GRB2-like protein 1, Endophilin-2, extra 11-19 leukemia fusion, Extra eleven-nineteen leukemia fusion gene protein, MGC111371, SH3 domain protein 2B, SH3-containing Grb-2-like 1 protein, SH3D2Bendophilin-A2, SH3-domain GRB2-like 1, SH3P8 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 219-368 of human EEN (NP_003016.1).,, Sequence:, VDAQLDYHRQAVQILDELAEKLKRRMREASSRPKREYKPKPREPFDLGEPEQSNGGFPCTTAPKIAASSSFRSSDKPIRTPSRSMPPLDQPSCKALYDFEPENDGELGFHEGDVITLTNQIDENWYEGMLDGQSGFFPLSYVEVLVPLPQ |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?