Description
EEN Polyclonal antibody specifically detects EEN in Human,Monkey,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | EEN |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | HRP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CNSA1endophilin-2, EEN fusion partner of MLL, EENSH3 domain-containing GRB2-like protein 1, Endophilin-2, extra 11-19 leukemia fusion, Extra eleven-nineteen leukemia fusion gene protein, MGC111371, SH3 domain protein 2B, SH3-containing Grb-2-like 1 protein, SH3D2Bendophilin-A2, SH3-domain GRB2-like 1, SH3P8 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 219-368 of human EEN (NP_003016.1).,, Sequence:, VDAQLDYHRQAVQILDELAEKLKRRMREASSRPKREYKPKPREPFDLGEPEQSNGGFPCTTAPKIAASSSFRSSDKPIRTPSRSMPPLDQPSCKALYDFEPENDGELGFHEGDVITLTNQIDENWYEGMLDGQSGFFPLSYVEVLVPLPQ |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Show More |