Learn More
EEN Antibody (OTI2F5), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-71279UV
Product Code. 18142253
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
EEN Monoclonal specifically detects EEN in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
EEN
Monoclonal
DyLight 350
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
SH3GL1
Full length recombinant protein of human EEN (NP_003016) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
6455.0
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI2F5
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CNSA1endophilin-2, EEN fusion partner of MLL, EENSH3 domain-containing GRB2-like protein 1, Endophilin-2, extra 11-19 leukemia fusion, Extra eleven-nineteen leukemia fusion gene protein, MGC111371, SH3 domain protein 2B, SH3-containing Grb-2-like 1 protein, SH3D2Bendophilin-A2, SH3-domain GRB2-like 1, SH3P8