Learn More
EGFL8 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-49327
 View more versions of this product
Product Code. 18650668
  • € 624.00 / 0.10mL
Description
EGFL8 Polyclonal antibody specifically detects EGFL8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
EGFL8
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
C6orf8, chromosome 6 open reading frame 8, EGF-like protein 8, EGF-like-domain, multiple 8, epidermal growth factor-like protein 8, FLJ44493, FLJ52513, FLJ75166, FLJ97375, MGC44938, MGC59719, NG3FLJ78536, Vascular endothelial statin-2, VE-statin-2
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: FNTAGSFTCGCPHDLVLGVDGRTCMEGSPEPPTSASILSVAVREAEKDERALKQEIHELRG
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
80864
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Certificates
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado