Learn More
EGFR Antibody (cetuximab) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28343JF635
Codice prodotto. 30159284
  • € 431.00 / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
EGFR Monoclonal antibody specifically detects EGFR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EGFR
Monoclonal
Janelia Fluor 635
avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b)oncogene homolog), ERBB, ErbB1, ERBB1PIG61, HER1, mENA, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
ERBB1/ EGFR/ HER1
0.1 mL
Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Cellular Signaling, Growth and Development, Hypoxia, Phospho Specific, Signal Transduction, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
1956
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
cetuximab
50mM Sodium Borate
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato