missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
EGFR Antibody (SerclutamAb) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28431JF669
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
EGFR Monoclonal antibody specifically detects EGFR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifikationer
| EGFR | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b)oncogene homolog), ERBB, ErbB1, ERBB1PIG61, HER1, mENA, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1 | |
| ERBB1/ EGFR/ HER1 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Cellular Signaling, Growth and Development, Hypoxia, Phospho Specific, Signal Transduction, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases | |
| 1956 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| SerclutamAb | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering