Learn More
EGR2 Antibody (27C3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-26605-100ul
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 30043208
  • € 533.00 / 100µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
EGR2 Monoclonal antibody specifically detects EGR2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
EGR2
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
27C3
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA
AT591, CMT1D, CMT4E, early growth response 2, early growth response 2 (Krox-20 homolog, Drosophila), early growth response protein 2, EGR-2, FLJ14547, Krox-20 homolog, Drosophila, KROX-20, Drosophila, homolog (early growth response-2), KROX20DKFZp686J1957, Zinc finger protein Krox-20
A synthesized peptide derived from Human EGR2 [UniProt P11161]
100 μL
Chromatin Research, Neurodegeneration, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators, Zinc Finger
1959
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.