Learn More
eIF2B3 Antibody (OTI1A4), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-71397JF646
Product Code. 18165174
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
eIF2B3 Monoclonal specifically detects eIF2B3 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
eIF2B3
Monoclonal
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
EIF2B3
Full length recombinant protein of human eIF2B3 (NP_065098) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
8891.0
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI1A4
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
EIF-2B, eIF-2B GDP-GTP exchange factor subunit gamma, EIF2Bgamma, eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 3 (gamma, 58kD), eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 3 gamma, 58kDa, translation initiation factor eIF-2B subunit gamma
Mouse
Affinity Purified
Primary
Human, Mouse, Rat, Canine
IgG1
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato