Learn More
EIF3M Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97751AF594
Product Code. 18092819
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
EIF3M Polyclonal specifically detects EIF3M in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
EIF3M
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
B5 receptor, dendritic cell protein, eIF3m, eukaryotic translation initiation factor 3 subunit M, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit M, Fetal lung protein B5, FLJ29030, GA17, hfl-B5, HFLB5, PCI domain containing 1 (herpesvirus entry mediator), PCI domain-containing protein 1, PCID1B5
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human EIF3M fragment.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 594
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen Affinity-purified
RUO
10480
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.