Learn More
Invitrogen™ eIF4E3 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA550954
Product Code. 15674875
  • € 520.00 / 100µL
Description
EIF4E3 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of EIF4E3 protein.
EIF4E3 belongs to the EIF4E family of translational initiation factors that interact with the 5-prime cap structure of mRNA and recruit mRNA to the ribosome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
eIF4E3
Polyclonal
Unconjugated
Eif4e3
1300018P11Rik; AI451927; eIF4E type 3; eIF-4E type 3; Eif4e3; eIF-4E3; eIF4E-3; eukaryotic translation initiation factor 4E class III; eukaryotic translation initiation factor 4E family member 3; eukaryotic translation initiation factor 4E member 3; eukaryotic translation initiation factor 4E type 3; eukaryotic translation initiation factor-3; wu:fc31f11; wu:fd15f11; zgc:92189; zgc:92189 protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
297481, 317649, 66892
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q8N5X7, Q9DBB5
Eif4e3
Synthesized peptide derived from the Internal region of human eIF4E3.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado