Learn More
Invitrogen™ eIF5 Monoclonal Antibody (6D6G6)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA531727
Product Code. 16395154
  • € 518.00 / 100µL
Description
MA5-31727 has been tested in indirect ELISA.
Probable E3 ubiquitin-protein ligase which accepts ubiquitin from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme in the form of a thioester and then directly transfers the ubiquitin to targeted substrates. May be required for development of the head mesenchyme and neural tube closure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
eIF5
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide
P55010
Eif5
Purified recombinant fragment of human EIF5 (AA: 1-300) expressed in E. coli.
100 μL
Primary
Human, Monkey
Antibody
IgG2a
ELISA, Western Blot
6D6G6
Unconjugated
Eif5
2810011H21Rik; D12Ertd549e; EIF5; EIF-5; EIF-5A; eukaryotic initiation factor 5 (eIF-5); eukaryotic translation initiation factor 5
Mouse
Protein G
RUO
1983
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.