missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
eIF5A2 Antibody (OTI6G7), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-72056V
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
eIF5A2 Monoclonal specifically detects eIF5A2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
| eIF5A2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| EIF5A2 | |
| Full length recombinant protein of human eIF5A2 (NP_065123) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI6G7 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| eIF-5A-2, EIF-5A2, eIF5AII, eukaryotic initiation factor 5A, Eukaryotic initiation factor 5A isoform 2, eukaryotic translation initiation factor 5A2, eukaryotic translation initiation factor 5A-2 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Cancer, Tumor Suppressors | |
| 56648.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering