Description
ELAVL4 Polyclonal antibody specifically detects ELAVL4 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | ELAVL4 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 488 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | abnormal vision, Drosophila, homolog of, like-4, ELAV (embryonic lethal, abnormal vision, Drosophila)-like 4 (Hu antigen D), HuD, Paraneoplastic encephalomyelitis antigen HuD |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human ELAVL4 (NP_068771.2).,, Sequence:, MVMIISTMEPQVSNGPTSNTSNGPSSNNRNCPSPMQTGATTDDSKTNLIVNYLPQNMTQEEFRSLFGSIGEIESCKLVRDKITGQSLGYGFVNYIDPKDA |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?