Learn More
ELAVL4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 550.00
Specifications
Antigen ELAVL4
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30228424
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-35160-20ul
20 μL
€ 190.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
30227510
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-35160-100ul
100 μL
€ 550.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
ELAVL4 Polyclonal antibody specifically detects ELAVL4 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifications
Specifications
ELAVL4
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Neuroscience, Vision
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
1996
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Mouse, Rat
abnormal vision, Drosophila, homolog of, like-4, ELAV (embryonic lethal, abnormal vision, Drosophila)-like 4 (Hu antigen D), HuD, Paraneoplastic encephalomyelitis antigen HuD
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human ELAVL4 (NP_068771.2).,, Sequence:, MVMIISTMEPQVSNGPTSNTSNGPSSNNRNCPSPMQTGATTDDSKTNLIVNYLPQNMTQEEFRSLFGSIGEIESCKLVRDKITGQSLGYGFVNYIDPKDA
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Documents
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato