missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Electrolyte Fill Solution

Artikelnummer. 10468442
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Junction:
Double
Single
Concentration:
3.5M KCl
3.5M KCl + AgCl
missing translation for 'unitSize'
120mL
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10468442

missing translation for 'mfr': Hanna Instruments™ HI7071

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Contains 3.5M KCl for double junction electrodes and 3.5M + AgCl for single junction. Hanna Instruments™ Electrolyte Fill Solution ensures optimum measurement performance from a single junction pH or ORP electrode.

pH and ORP electrode fill solution that contains 3.5M KCl which is specifically made for double junction electrodes and 3.5M KCl + AgCl specifically for single junction electrodes
  • Convenient 30 mL bottles
  • Clearly marked bottle with expiration date and lot number
  • Four bottles of 30 mL 3.5M KCl (+ AgCl for single junction) electrolyte solution that ensures optimum measurement performance from your single junction pH or ORP electrode.

Spezifikation

Capacity (Metric) 30 mL
Concentration 3.5M KCl + AgCl
Type Electrolyte Fill Solution
Filling Solution Type Electrolyte
Junction Single
Quantity 4 Pack
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3.5M KCl with AgCl Reference Electrolyte
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • ACUTE AQUATIC Acute 1
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Very toxic to aquatic life.
  • H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Sicherheitshinweis
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P391-Collect spillage.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : silver chloride
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt