Learn More
ACROBiosystems ELISA Buffer Set-96T
Click to view available options
Quantity:
96 Tests
Unit Size:
96 tests
Specifications
Specifications
| Product Type | buffer kits |
| Kit Contents | This ELISA Buffer Set-96 T contains a High-bind 96 well plate, coating buffer, washing buffer, blocking buffer, substrate solution and stop solution. The ELISA Buffer Set-96 T can be quickly applied to the ELISA experiment and save your time to prepare buffe |
| Quantity | 96 Tests |
| Shipping Condition | RT |
| Storage Requirements | 2°C to 8°C, aviod light |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto