Learn More
ELK1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15846923
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
15846923 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15846923 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA568510
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
ELK1 Polyclonal Antibody
ELK1 Polyclonal Antibody for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen ELK1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gene ELK1
Gene Accession No. A4GTP4
Gene Alias ELK 1; ELK1; Elk-1; ELK1, ETS transcription factor; ELK1, member of ETS oncogene family; ETS domain-containing protein Elk-1; ETS transcription factor ELK1; ETS-like gene 1; Oncogene Elk1; tyrosine kinase (ELK1) oncogene
Gene Symbols ELK1
Host Species Rabbit
Immunogen synthetic peptide corresponding to a region of rat ELK1 (aa 301-350).
Purification Method Affinity Chromatography
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 314436
Target Species Rat
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.