Learn More
ELOVL5 Antibody (S07-7B3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 421.00 - € 645.00
Specifications
Antigen ELOVL5
Clone S07-7B3
Concentration 0.3 mg/mL
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18624105
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-19482-100ul
100 μg
€ 645.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18684234
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-19482-50ul
50 μg
€ 421.00
50µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
ELOVL5 Monoclonal antibody specifically detects ELOVL5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
ELOVL5
0.3 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
dJ483K16.1, EC 2.3.1.n8, elongation of very long chain fatty acids protein 5, ELOVL family member 5, elongation of long chain fatty acids (FEN1/Elo2, ELOVL2,3-keto acyl-CoA synthase ELOVL5, Fatty acid elongase 1, hELO1, HELO1homolog of yeast long chain polyunsaturated fatty acid elongation enzyme 2, homolog of yeast long chain polyunsaturated fatty acid elongatio, SUR4/Elo3-like, yeast)
A synthetic peptide of human ELOVL5 (Uniprot # Q9NYP7)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
S07-7B3
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Cardiovascular Biology, Cellular Signaling
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
60481
IgG
Affinity purified
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado