Learn More
STEMCELL Technologies Eltrombopag
Product Code. 17169971
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
Unit Size:
1mg
5mg
Product Code. 17169971
Brand: STEMCELL Technologies 1000251
Thrombopoietin receptor agonist
  • Eltrombopag is a thrombopoietin receptor (TpoR) agonist (EC50 = 0.27 μM in a reporter assay) and an iron chelator (Erickson‐Miller et al.) Interaction between Eltrombopag and TpoR triggers proliferation and differentiation of human bone marrow progenitor cells into megakaryocytes and increases platelet growth and production (Erickson‐Miller et al.)
  • Stimulates proliferation and differentiation of primary human CD34+ bone marrow cells into CD41+ megakaryocytes (Erickson‐Miller et al.)
Specifications
CAS 496775-61-2
Quantity 5 mg
Molecular Formula C25H22N4O4
Purity ≥98%
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.