missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EMAP-II/AIMP1 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-98343AF532
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
EMAP-II/AIMP1 Polyclonal specifically detects EMAP-II/AIMP1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spécification
| EMAP-II/AIMP1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA | |
| aminoacyl tRNA synthetase complex-interacting multifunctional protein 1, EMAP-2, EMAPIImember 1 (endothelialmonocyte-activating), endothelial-monocyte activating polypeptide II, Multisynthase complex auxiliary component p43, multisynthetase complex auxiliary component p43 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant EMAP-II/AIMP1 (Ser145-Lys310). | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Cytokine Research | |
| 9255 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu