Learn More
Merck™ Purification Kit
With ion-exchange technology
Merk:  Merck™ QGARD00D3
Overige gegevens : Gewicht : 0.50000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10001592
  • € 565.00 / 1 stuk
Geschatte verzenddatum
05-02-2020
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Q-Gard™ 3 Purification Cartridge for Milli-Q™ systems connected to DI water feed containing high silt
Specificatie
Specificatie
Q-Gard 3
Purification Cartridge
Depth Filtration, Ion-Exchange, Activated Carbon
Deionized
Milli-Q™systems connected to DI water feed containing high silt