Learn More
Merck Scepter 2.0 Cytometer Sensors
Artikelnummer. 11604133 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Aperture Size:
40μm
60μm
Cell Size:
4 to 12μm
8 to 25μm
Particle Size:
3 to 18μm
6 to 36μm
Operating Cycles:
10,000 to 500,000 particles/mL
50,000 to 1,500,000 particles/mL
Packungsgröße:
Pack of 50
Pack of 500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11604133
Marke: Merck PHCC40500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designed for use with the Scepter 2.0 Automated Handheld Cell Counter (cat. no. PHCC20040). Scepter 2.0 Cytometer Sensors ensure accurate, reproducible counts and eliminate pipetting errors and uneven sample loading. Available in two apertures to count cells between 4 and 25 μm.
  • Engineered with a micro-fabricated, cell-sensing zone that enables discrimination by cell size and cell volume - down to sub-micron and sub-picoliter resolution
  • Has a precision drilled aperture through which cells pass and are counted
  • Counts based on Coulter principle of impedance changes across current established by sensor electrodes
  • Ensures reproducible counts by drawing precisely 50μL of sample into its liquid handling microchannel each time
  • Eliminates pipetting errors and uneven sample loading with precision liquid handling channels
  • 40μm-aperture sensor
    • Able to count cells between 4 and 12μm in diameter and particles between 3 and 17μm
  • 60μm-aperture sensor
    • Able to count cells between 8 and 25μm in diameter and particles between 6 and 36μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Scepter Sensors
Analysis Time <30 sec.
Aperture Size 40μm
Capacity (Metric) 100μL
Cell Size 4 to 12μm
Memory Stores up to 72 counts
Operating Cycles 50,000 to 1,500,000 particles/mL
Particle Size 3 to 18μm
Quantity 500 Pk.
Sample Type CHO cells, HeLa cells and mouse embryonic stem cells, can even be used to count subpopulations in peripheral Blood mononuclear cell preps
Test Methods Automated
For Use With (Application) Counting cells and delivering histrogram profiles of cellular populations
For Use With (Equipment) Scepter 2.0 handheld automated cell counter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt