Learn More
EMD Millipore™ Steriele Steritop™ bottle-top-filters, vacuüm
Sneller filteren en steriliseren met een filter met grote diameter van 7.3 cm. EMD Millipore™ Steritop™ steriele bottle-top-vacuümfilters zijn steriele bottle-top-filters met schroefdraad en een poriegrootte van 0.22 micron voor vacuümfiltratie en sterilisatie van weefselcultuurmedia, eiwit- en DNA-oplossingen en virussuspensies.
Merk:  EMD Millipore™ SCGPT10RE
Overige gegevens : Gewicht : 2.68000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10004500
  • € 193.00 / 12 stuks
Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Stem Cell Tested 0.22μm pore size
  • Graduated polystyrene funnels available in 150, 250, 500 and 1,000mL capacities
  • Gamma radiation sterilized with recessed funnel threads to maintain sterility
  • Fit 33 and 45mm glass bottle neck sizes
  • Without receiver bottles,
  • Millipore Express™ Plus polyethersulfone (PES) membrane for fast flow and low protein binding (0.1μm PES membrane is also useful for removing mycoplasma)
  • Durapore™ polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane for lowest protein binding
Specificatie
Specificatie
Sterile
0.22 μm
Helder met blauwe adapter
7.3 cm
Express PLUS™
Steriliseert weefselcultuurmedia en additieven, eiwitoplossingen, virussuspensies, DNA en andere waterige oplossingen
Trechter van 1000 mL
PES
1000 ml
12.5 cm
12 per pak
Polystyreen
Steritop GP-filtereenheid
40 cm2
Flessenhals van 4.4 cm
16.9 cm
45 mm schroefdraad
45 °C
Video's