Learn More
EN 12918 Organophosphorus Mixture 440 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Azinphos-ethyl∣Azinphos-methyl∣Bromophos-methyl∣Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Fenthion∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Propetamphos∣Triadimefon∣Triazophos |
| CAS | 2642-71-9, 86-50-0, 2104-96-3, 470-90-6, 2921-88-2, 5598-13-0 |
| Analyte or Component Names | Azinphos-ethyl∣Azinphos-methyl∣Bromophos-methyl∣Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Fenthion∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Propetamphos∣Triadimefon∣Triazophos |
| Shipping Condition | +20°C |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Azinphos-ethyl 100 μg/mL∣Azinphos-methyl 100 μg/mL∣Bromophos-methyl 100 μg/mL∣Chlorfenvinphos 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Chlorpyrifos-methyl 100 μg/mL∣Diazinon 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Fenitrothion 100 μg/mL∣Fenthion 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Mevinphos 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Phosalone 100 μg/mL∣Propetamphos 100 μg/mL∣Triadimefon 100 μg/mL∣Triazophos 100 μg/mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?