missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Endothelin-1 Antibody (TR.ET.48.5), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB300-526PCP
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Endothelin-1 Monoclonal antibody specifically detects Endothelin-1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Radioimmune Assays
Specifikationer
| Endothelin-1 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| endothelin 1, endothelin-1, ET1, HDLCQ7, PPET1, Preproendothelin-1 | |
| Pure endothelin-1 conjugated to KLH. | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 1906 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| TR.ET.48.5 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Pig, Canine | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering