Learn More
Invitrogen™ Enlimomab Recombinant Mouse Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Mouse Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA541744
Artikelnummer. 17768363
  • € 500.00 / 100µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.
Enlimomab is a biosimilar that targets ICAM1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Enlimomab
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
BI-RR-1; BIRR-1
Human ICAM1.
100 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Chemical
ELISA, SDS-Page
0.61 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Mouse
Protein A/G
RUO
Human
Antibody
IgG2a
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.