Läs mer
Invitrogen™ ENPP6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA532024
Produktkod. 13426597
  • € 520.00 / 100µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Recommended positive controls: MCF-7. Predicted reactivity: Mouse (94%), Rat (95%), Bovine (95%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Choline-specific glycerophosphodiester phosphodiesterase. Hydrolyzes the classical substrate for phospholipase C, p-nitrophenyl phosphorylcholine, while it does not hydrolyze the classical nucleotide phosphodiesterase substrate, p-nitrophenyl thymidine 5'-monophosphate. Hydrolyzes lysophosphatidylcholine (LPC) to form monoacylglycerol and phosphorylcholine but not lysophosphatidic acid, showing it has a lysophospholipase C activity. Has a preference for LPC with short (12:0 and 14:0) or polyunsaturated (18:2 and 20:4) fatty acids. Also hydrolyzes glycerophosphorylcholine and sphingosylphosphorylcholine efficiently.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
ENPP6
Polyclonal
Unconjugated
Enpp6
4833421B01Rik; B830047L21Rik; choline-specific glycerophosphodiester phosphodiesterase; D8Ertd514e; ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 6; ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 6; E-NPP 6; Enpp6; E-NPP6; Glycerophosphocholine cholinephosphodiesterase; GPC-Cpde; Npp6; NPP-6; UNQ1889/PRO4334
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
133121
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q6UWR7
Enpp6
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human ENPP6. The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.