Learn More
ENT2 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-81984F
Código de producto. 18624621
  • € 598.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
ENT2 Polyclonal antibody specifically detects ENT2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ENT2
Polyclonal
PBS
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
FITC
Delayed-early response protein 12, DER12Solute carrier family 29 member 2, ENT2, Equilibrative NBMPR-insensitive nucleoside transporter, Equilibrative nitrobenzylmercaptopurine riboside-insensitive nucleosidetransporter, equilibrative nucleoside transporter 2, HNP3636 kDa nucleolar protein HNP36, Hydrophobic nucleolar protein, 36 kDa, hydrophobic nucleolar protein, 36kD, Nucleoside transporter, ei-type, solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 2
ENT2 antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of human ENT2. The immunogen is located within amino acids 250 - 300 of ENT2. Amino Acid Squence: KEPESEPDEPQKPGKPSV
0.1 mL
Cancer
3177
Store at 4°C in the dark.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado