missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ENTPD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal , Abnova™
ENTPD1 polyclonal antibody raised against recombinant human ENTPD1.
Brand: Abnova PAB29490.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sequence: GVVHQVEECRVKGPGISKFVQKVNEIGIYLTDCMERAREVIPRSQHQETPVYLGATAGMRLLRMESEELADRVLDVVERSLSNYPFDFQGARIITGQEEGAYGWITINYLLGKFSQKTRWFSSpezifikation
| ENTPD1 | |
| Polyclonal | |
| ENTPD1 polyclonal antibody raised against recombinant human ENTPD1. | |
| In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide) | |
| ENTPD1 | |
| Recombinant protein corresponding to amino acids of human ENTPD1. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Immunofluorescence (1-4 ug/mL) Immunohistochemistry (1:50-1:200) Western Blot (1:100-1:250) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| ATPDase/CD39/DKFZp686D194/DKFZp686I093/FLJ40921/FLJ40959/NTPDase-1 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 953 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur