Learn More
Memmert™ Entry Port Right (Individual Location)
Product Code. 17199744 Shop All Memmert Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Unit Size:
Each
Product Code. 17199744
Brand: Memmert™ HPP2200ecoF5
Only null left
Add to basket
Add to basket
Entry port with flap closure and custom TBC position in right side
  • Not in combination with illumination units
  • Moisture tight
  • Can be closed by flap and silicone stopper
Spezifikation
Color Clear
For Use With (Equipment) HPP2200eco
Diameter (Metric) 23 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt