Learn More
Environmental Initial Calibration Verification for ICP, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescription
Honeywell Fluka™ analytical standards offer a growing range of high quality inorganic and organic reference materials for the European market produced according to ISO 9001. The products are suitable for a wide range of industries and applications and come complete with a detailed Certificate of Analysis (CoA) in every delivery, and are eligible for free expert technical support ensuring you have the information you need to quickly start your analysis and pass an audit.
Specifications
Spécification
| Chemical Name or Material | Environmental Initial Calibration Verification for ICP |
| Density | 1.06 g/cm3 |
| pH | <2 |
| Quantity | 100 mL |
| Grade | Standards for ICP and ICP-MS |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.