Learn More
EPA Method 625/8270 Composites Mixture 2000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 2-Methylnaphthalene∣2-Nitroaniline∣3-Nitroaniline∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Benzyl alcohol∣Carbazole∣Dibenzofuran∣Pyridine |
| CAS | 91-57-6, 88-74-4, 99-09-2, 106-47-8, 100-01-6, 62-53-3 |
| Analyte or Component Names | 2-Methylnaphthalene∣2-Nitroaniline∣3-Nitroaniline∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Benzyl alcohol∣Carbazole∣Dibenzofuran∣Pyridine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Methylnaphthalene 2000 μg/mL∣2-Nitroaniline 2000 μg/mL∣3-Nitroaniline 2000 μg/mL∣4-Chloroaniline 2000 μg/mL∣4-Nitroaniline 2000 μg/mL∣Aniline 2000 μg/mL∣Benzyl alcohol 2000 μg/mL∣Carbazole 2000 μg/mL∣Dibenzofuran 2000 μg/mL∣Pyridine 2000 μg/mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?