Learn More
EphA2 Antibody (371805), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB3035F
Product Code. 18626233
  • € 731.00 / 0.10mL
Description
EphA2 Monoclonal antibody specifically detects EphA2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
EphA2
Monoclonal
FITC
PBS
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF, Gene Knock-Out
371805
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready, Knockout Validated
ARCC2, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ECKepithelial cell receptor protein tyrosine kinase, EPH receptor A2, EphA2, ephrin type-A receptor 2, Epithelial cell kinase, soluble EPHA2 variant 1, Tyrosine-protein kinase receptor ECK
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human EphA2, Gln25-Asn534, Accession # P29317
0.1 mL
Cancer, Protein Kinase
1969
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.