Learn More
EphA3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Description
EphA3 Polyclonal antibody specifically detects EphA3 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | EphA3 |
| Applications | Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml |
| Formulation | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Gene Alias | EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EK4, EPH receptor A3, EphA3, EPH-like kinase 4, ephrin type-A receptor 3, ETK, hEK4, HEKETK1eph-like tyrosine kinase 1, human embryo kinase 1, TYRO4, TYRO4 protein tyrosine kinase, Tyrosine-protein kinase receptor ETK1, Tyrosine-protein kinase TYRO4 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: KQCEPCSPNVRFLPRQFGLTNTTVTVTDL |
| Purification Method | Affinity purified |
| Show More |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?